Documenti
39351
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(dimethylamino)propionate
purum, ≥95.0% (NT)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Beilstein:
1702477
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (NT)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419
P. eboll.
56-57 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCN(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)