Documenti fondamentali
392359
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Dimethylamino)styryl]benzothiazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
203-205 °C (lit.)
λmax
397 nm
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H16N2S/c1-19(2)14-10-7-13(8-11-14)9-12-17-18-15-5-3-4-6-16(15)20-17/h3-12H,1-2H3/b12-9+
MVMOMSLTZMMLJR-FMIVXFBMSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)