Documenti fondamentali
390216
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,1,3-trimethoxypropane
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH(Br)CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
54-55 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCC(Br)C(OC)OC
InChI
1S/C6H13BrO3/c1-8-4-5(7)6(9-2)10-3/h5-6H,4H2,1-3H3
GAFSXURUCDQGFB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Gas-chromatographic measurement of the level of dimethylacetal of alpha-bromine-beta-methoxypropionic aldehyde in the air of the work area].
Z F Kos'ianova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 74-75 (1991-01-01)
Yu Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 1090-1091 (2005-02-19)
Using sodium deoxycholate as a protective medium, the selective recognition of Cu(II) at ng ml(-1) level is realized through dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene (BMN) without deoxygenation. The limit of detection is 4.32 ng ml(-1), and the relative standard deviation