Documenti fondamentali
38763
Sigma-Aldrich
4′,7-Dimethoxyisoflavone
≥96.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Daidzein dimethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.29
Beilstein:
265550
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (TLC)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(OC)ccc3C2=O
Azioni biochim/fisiol
Plant isoflavone that promotes proliferation of mitochondria in cells damaged by toxins, trauma, or hypoxia. Activity is mediated through the activation and expression of sirtuin (SIRT1), a deacetylase and activator of PGC-1α.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)