Documenti fondamentali
38483
Sigma-Aldrich
1,2-Didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dilauroyl, L-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin, DLPC, PC(12:0/12:0)
About This Item
Formula condensata:
C32H64NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
621.83
Beilstein:
5676925
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Saggio
≥99.0% (TLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m1/s1
IJFVSSZAOYLHEE-SSEXGKCCSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Eman Abd et al.
Skin pharmacology and physiology, 29(1), 24-30 (2015-11-06)
A range of vesicles is now widely used to carry various solutes into and through the epidermis. These usually have the active solute encapsulated within and may be modified to confer flexibility and skin penetration enhancement. Here, we compared the