Documenti fondamentali
37910
Sigma-Aldrich
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline, Dyphylline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Beilstein:
284563
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
161-162 °C (lit.)
161-164 °C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)