Merck
37892
Buminafos
PESTANAL®, analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38NO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
257-085-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2289568
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNC1(CCCCC1)P(=O)(OCCCC)OCCCC
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)