Documenti fondamentali
37615
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Beilstein:
2326351
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
182-186 °C (dec.) (lit.)
182-186 °C
Stringa SMILE
OCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)