Documenti fondamentali
37541
Supelco
AQUANAL-Oekotest Water Laboratory
cuvettes refill for 37557
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41113319
applicazioni
environmental
general analytical
Descrizione generale
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Note legali
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)