Merck
37501
AQUANAL-plus iron (Fe) 0.02-0.2 mg/L
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41113319
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
application(s)
environmental
general analytical
General description
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Legal Information
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)