37426
AQUANAL™-plus magnesium (Mg) 100-1500 mg/L
test set with color comparator and check solution
About This Item
impiego
sufficient for 60 tests
Campo di misura
10-1000 mg/L (photometric, Spectro 3)
100-1500 mg/L (color chart)
applicazioni
environmental
general analytical
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Formation of a red dye with reagent according to Mann and Yoe
Gradation (color chart)
0 - 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/L (Mg2+)
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)