Documenti fondamentali
37419
Supelco
AQUANAL-plus chlorine (Cl2) free and bound 0.01-0.30 mg/L
test set with color comparator and check solution
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41113319
impiego
sufficient for 300 tests
Campo di misura
0.01-0.30 mg/L (color chart)
0.1-5 mg/L (photometric, Spectro 3)
applicazioni
environmental
general analytical
Descrizione generale
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Risultati analitici
Method
Formation of a red-violet dye N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine
Gradation (color chart)
0 - 0.1 - 0.025 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 mg/L (Cl2)
Note legali
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)