Documenti fondamentali
372021
Sigma-Aldrich
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylene
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Stringa SMILE
COc1cc2c(cc1OC)c3cc(OC)c(OC)cc3c4cc(OC)c(OC)cc24
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)