Documenti fondamentali
372013
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alanine methyl ester
97%
About This Item
Formula condensata:
(O2N)2C6H3NHCH(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −22°, c = 1 in toluene
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](C)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11N3O6/c1-6(10(14)19-2)11-8-4-3-7(12(15)16)5-9(8)13(17)18/h3-6,11H,1-2H3/t6-/m0/s1
RXDDNUKGTCKLDT-LURJTMIESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)