36845
cis-Nonachlor solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[C@H]1[C@@H](Cl)[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl9/c11-3-1-2(4(12)5(3)13)9(17)7(15)6(14)8(1,16)10(9,18)19/h1-5H/t1-,2+,3+,4-,5+,8-,9+
OCHOKXCPKDPNQU-VJFUEDDXSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)