Key Documents
366846
Sigma-Aldrich
1-Docosyl-4-(4-hydroxystyryl)pyridinium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H56BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
586.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
394 nm
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C/c2ccc(O)cc2)cc1
Applicazioni
NLO material
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)