Key Documents
366838
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-docosylpyridinium bromide
Dye content 95 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H61BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
613.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
236-238 °C (lit.)
λmax
480 nm
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)