Documenti fondamentali
36617
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexyl-1,2-ethanediol
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(1R,2R)-1,2-Dicyclohexylethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
[C6H11CH(OH)-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Attività ottica
[α]20/D −2.3±0.3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
138-142 °C (lit.)
138-142 °C
Stringa SMILE
O[C@H](C1CCCCC1)[C@H](O)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H26O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h11-16H,1-10H2/t13-,14-/m1/s1
CKHLARJSOMXDKL-ZIAGYGMSSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Auxiliary used in highly enantio- and diastereoselective syntheses via boronic esters
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
D.S. Matteson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6545-6545 (1993)
D.S. Matteson et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 3964-3964 (1990)