36563
Benzthiazuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(Benzothiazol-2-yl)-3-methylurea
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CNC(=O)Nc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H9N3OS/c1-10-8(13)12-9-11-6-4-2-3-5-7(6)14-9/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
DTCJYIIKPVRVDD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?