36529
Clopyralid (2-hydroxyethyl)ammonium
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid ethanolammonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
NCCO.OC(=O)c1nc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2.C2H7NO/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11;3-1-2-4/h1-2H,(H,10,11);4H,1-3H2
NQQBTWVFKDDVIB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)