Documenti fondamentali
36183
Supelco
Oxabetrinil
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
N#C\C(=N\OCC1OCCO1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c13-8-11(10-4-2-1-3-5-10)14-17-9-12-15-6-7-16-12/h1-5,12H,6-7,9H2/b14-11-
WFVUIONFJOAYPK-KAMYIIQDSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)