Documenti fondamentali
34765
Sigma-Aldrich
Di-n-butylmagnesium solution
~0.75 M in diethyl ether
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.53
Beilstein:
3535184
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
~0.75 M in diethyl ether
Densità
0.749 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for preparing other symmetrical magnesium compounds R2Mg
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
P.E. Eaton et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8016-8016 (1989)
A.W. Duff et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 293, 271-271 (1985)