Documenti fondamentali
34551
Supelco
Dichlorprop-isooctyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2,4-DP isooctyl ester, Dichlorprop-isooctyl ester, Isooctyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.28
Numero CE:
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
InChI
1S/C17H24Cl2O3/c1-4-5-6-7-8-12(2)21-17(20)13(3)22-16-10-9-14(18)11-15(16)19/h9-13H,4-8H2,1-3H3
RQRUQMZZBOQUNB-UHFFFAOYSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)