Documenti fondamentali
34513
Supelco
Etofenprox-(ethoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-(4-Ethoxy-d5-phenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether, Etofenprox-d5
Scegli un formato
10 MG
CHF 361.00
CHF 361.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 361.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25D5H23O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 361.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(COCC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1)(C)C3=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C3
InChI
1S/C25H28O3/c1-4-27-22-15-13-21(14-16-22)25(2,3)19-26-18-20-9-8-12-24(17-20)28-23-10-6-5-7-11-23/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3/i1D3,4D2
YREQHYQNNWYQCJ-SGEUAGPISA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)