34301
Dimethyltin dichloride
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Dichlorodimethylstannane, Dichlorodimethyltin
About This Item
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
101-106 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
C[Sn](C)(Cl)Cl
InChI
1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Immune system,Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)