Documenti fondamentali
33756
Supelco
Sarafloxacin-d8 hydrochloride trihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazin-d8-1-yl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride trihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20D8H9F2N3O3 · HCl · 3H2O
Peso molecolare:
483.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
O.O.O.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C20H17F2N3O3.ClH.3H2O/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;;;;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H;3*1H2/i5D2,6D2,7D2,8D2;;;;
RHFJRYYKKBTONU-FUDLSQRCSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)