Documenti fondamentali
33575
Supelco
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-13C6 (ring-13C6)
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
3,6,3-Nonylphenol, 363-NP-13C6, 4-(3,6-Dimetil-3-eptil)fenolo-anello-13C6
Scegli un formato
10 ML
CHF 298.00
CHF 298.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 298.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C9H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 298.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
Descrizione generale
Certan Vial
Applicazioni
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-13C6 solution is ananalytical standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.