33394
MCPA-2-ethylhexyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
tecniche
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D (effective)
Compatibilità
passes test for identity (NMR)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C17H25ClO3/c1-4-6-7-14(5-2)11-21-17(19)12-20-16-9-8-15(18)10-13(16)3/h8-10,14H,4-7,11-12H2,1-3H3
IDGRPSMONFWWEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>NaN °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 133.3 - < 138.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?