32931
Vamidothion
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O,O-Dimethyl S-[2-(1-methyl-2-methylamino-2-oxoethylthio)ethyl] phosphorothioate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC(=O)C(C)SCCSP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C8H18NO4PS2/c1-7(8(10)9-2)15-5-6-16-14(11,12-3)13-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)
LESVOLZBIFDZGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Aqueous samples[1][2] by direct injection using liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[1] as well as hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) with MS/MS.[2]
- Biological samples by gas chromatography in conjunction with mass-selective detection (GC-MSD).[3]
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)