32839
Flubendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl-d3 [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)/i1D3
CPEUVMUXAHMANV-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)