Documenti fondamentali
32493
Supelco
Phenylbutazone-(diphenyl-13C12)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Butyl-1,2-diphenyl-13C12-pyrazolidine-3,5-dione
Scegli un formato
10 MG
CHF 456.00
CHF 456.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 456.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C12C7H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 456.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2)[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,15+1,16+1
VYMDGNCVAMGZFE-ZDLJAUBWSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)