Documenti
32491
Supelco
Griseofulvin-13C17 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione-13C17 solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C17H17ClO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~25 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+17
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3]O[13c]1[13cH][13c](O[13CH3])[13c]2[13C](=O)[13C@]3(O[13c]2[13c]1Cl)[13C@H]([13CH3])[13CH2][13C](=O)[13CH]=[13C]3O[13CH3]
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
DDUHZTYCFQRHIY-ZHYGDYSESA-N
Descrizione generale
Certan Vial
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Risultati analitici
purity : ≥92.5% (HPLC)
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)