Documenti fondamentali
32377
Supelco
erythro-Isoxsuprine-(phenoxy-13C6) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[(1SR)1-methyl-2-phenoxy-13C6-ethylamino]propan-1-ol hydrochloride, (1RS,2SR,1′SR)-1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1′-methyl-2′-phenoxy-13C6-ethylamino)-1-propanol hydrochloride, mixture of enantiomers, erythro-Isoxsuprine-13C6 hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C12H23NO3 · HCl
Peso molecolare:
343.80
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)