Documenti fondamentali
32241
Supelco
Terbutaline acetate salt hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
5-(2-tert-Butylamino-1-hydroxyethyl)benzene-1,3-diol acetate salt hemihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO3 · C2H4O2 · 0.5H2O
Peso molecolare:
294.34
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
O.CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenza
Air Sensitive: Handle under Argon
Light Sensitive: Sensitive
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)