32208
Diethylene glycol dimethyl ether
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Tensione di vapore
3 mmHg ( 20 °C)
Grado
absolute
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
370 °F
Qualità
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Limite di esplosione
17.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
P. eboll.
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?