Merck
32183
Luxabendazole-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[(Methoxy-d3-carbonyl)amino]-1H-benzimidazol-5-yl 4-fluorobenzenesulfonate, 4-Fluorobenzenesulfonic acid 2-[(methoxy-d3-carbonyl)amino]-1H-benzimidazol-5-yl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D3H9FN3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.35
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)