Documenti fondamentali
32126
Supelco
Paraben target analyte mix solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Scegli un formato
5 ML
CHF 444.00
CHF 444.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 444.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 444.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
10 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Paraben target analyte mix solution may be used as a standard in the determination of parabens in cosmetic products using ultra-high performance liquid chromatography combined with ion chromatography through valve switching technique.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Componenti
Composition:
Methylparaben
Ethylparaben
n-Propylparaben
iso-Propylparaben
n-Butylparaben
iso-Butylparaben
Benzylparaben
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simultaneous determination of parabens and inorganic anions in cosmetics by a two-dimensional ultrahigh-performance liquid chromatography-ion chromatography valve-switching method.
Wang L-F, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(52), 32769-32776 (2017)