32123
Imidocarb dihydrochloride monohydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N,N′-Bis[3-(2-imidazolin-2-yl)phenyl]urea dihydrochloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
InChI
1S/C19H20N6O.2ClH.H2O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;;;/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*1H;1H2
ZZMCPNKUQHIZDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)