Documenti fondamentali
320692
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethyloxacarbocyanine iodide
98%
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-(3-[3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl)-benzoxazolium iodide, 3-Methyl-2-[3-(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17IN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
262 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
Stringa SMILE
[I-].CN1C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)