Documenti fondamentali
31650-M
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
About This Item
Formula condensata:
ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Saggio
≥98%
Stato
crystalline powder
Impurezze
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.005% insoluble in HCl
≤1.2% oxide chloride (as ZnO)
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Zinc chloride in combination with 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride comprises a molten salt, which is employed in the electrodeposition studies of zinc.[1]
Applicazioni
Zinc Chloride may be employed as a catalyst in Knoevenagel condensation of carbonyl compounds with active methylene group containing reagents.[2] It may be used in the preparation of porous carbon nanofibers, useful in the fabrication of efficient electrodes for supercapacitors.[3] It may be used as a catalyst in the preparation of poly(propylene fumarate).[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Albert K Shung et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 13(1), 95-108 (2002-05-11)
Diethyl fumarate and propylene glycol were reacted in the presence of a zinc chloride catalyst to synthesize poly(propylene fumarate) (PPF) over a period of 12 hours. The kinetics of the transesterification polymerization at 130 degrees C, 150 degrees C, and