Key Documents
31481-M
Sigma-Aldrich
Solfato di sodio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (by ICP-OES)
≤0.01% in water insoluble matters
≤0.03% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
≤5 ppm total nitrogen (N)
Perdita
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 5%)
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
Ca: ≤20 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤25 ppm
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
L′NaSO4 può essere usato anche in sintesi organica come essiccante per rimuovere le tracce di acqua dagli estratti organici.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)