31257
1,2-Dibromo-3-chloropropane
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
DBCP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n/D 1.5542
P. ebollizione
60-65 °C/7.5 mmHg
Densità
2.081 g/mL at 25 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Testes
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)