31244
2,4-DB-methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Methyl 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COC(=O)CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C11H12Cl2O3/c1-15-11(14)3-2-6-16-10-5-4-8(12)7-9(10)13/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
NKXSNMCGZZWMMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)