31241
Dinoterb
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-tert-Butyl-4,6-dinitrophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O5/c1-10(2,3)7-4-6(11(14)15)5-8(9(7)13)12(16)17/h4-5,13H,1-3H3
IIPZYDQGBIWLBU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In water samples by hollow fiber-based microporous membrane liquid-liquid extraction (MMLLE).
- In soil samples by gas-liquid chromatography.
Avvertenza
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?