31229
Terbuthylazin-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Amino-4-tert-butylamino-6-chloro-1,3,5-triazine, Desethylterbutylazine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
clinical
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
LMKQNTMFZLAJDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)