Documenti fondamentali
30909
Supelco
Denaturation solution for in situ hybridization
BioUltra, for molecular biology
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Composizione
NaCl, 1.5 M
NaOH, 0.5 M
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Indice di rifrazione
n20/D 1.352
pH
~13
Cationi in tracce
Al: ≤2 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T. Maniatis et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (1983)