30308
Iodic acid
≥99.5% (iodometric)
About This Item
Saggio
≥99.5% (iodometric)
Impurezze
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% iodine (I)
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Anioni in tracce
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)