Documenti fondamentali
30230
Sigma-Aldrich
L-Cystine bisallyl ester di(p-toluenesulfonate) salt
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2OCOCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.2C7H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
664.83
Beilstein:
7966375
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
Attività ottica
[α]20/D −11.5±1°, c = 3% in methanol
Punto di fusione
175-180 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Altre note
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)