29598
Cyclooctane
analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
Tensione di vapore
16 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
P. eboll.
151 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-13 °C (lit.)
Densità
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
C1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2
WJTCGQSWYFHTAC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?