Documenti
29285
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.23
Beilstein:
2935070
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
Indice di rifrazione
n20/D 1.463
P. eboll.
177-178 °C (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Altre note
Chiral auxiliary; used for preparing chiral polymethacrylamides, which are employed as stationary phases for the liquid-chromatographic resolution of racemic amides ; Preparation of polyamides bound to silica gel for HPLC which are pressure-stable
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
G. Blaschke et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 98, 808-808 (1986)
G. Blaschke
Journal of Liquid Chromatography, 9, 341-341 (1986)